Learn More
Ácido periódico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4813598 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
15259315 25 g 25 GR
15269315 100 g 100 GR
15279315 500g 500 GR
3 options
Código de producto. 15259315
Marca: Thermo Scientific Acros 453170250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10450-60-9 | H5IO6 | 227.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10450-60-9
Fórmula molecular H5IO6
Peso molecular (g/mol) 227.94
Número MDL MFCD00011344
Clave InChI TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
Nombre IUPAC pentahidroxi(oxo)-$l^{7}-yodano
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Periodic Acid
Punto de fusión 122,0 °C
Cantidad 25 g
Fórmula lineal H5IO6
Información de solubilidad Solubilidad en agua:3 kg/l (20 °C).Otras solubilidades: soluble en alcohol, ligeramente soluble en éter
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.94
Grado Analítica
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Periodic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.