missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Perilipin-3/TIP47 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Novus Biologicals NB110-40765CL1

Código de producto. 30142883

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00€
    974.40€ / 0.10 ml
    Ahorro 60.60€
    5% Descuento

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Perilipin-3/TIP47 Polyclonal antibody specifically detects Perilipin-3/TIP47 in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot,Simple Western,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Perilipin-3/TIP47
Polyclonal
PBS
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Western Blot, Simple Western, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CoraFluor 1
Cargo selection protein TIP47, M6PRBP1MGC2012, Mannose-6-phosphate receptor-binding protein 1, perilipin 3,47 kDa MPR-binding protein, perilipin-3, Placental protein 17,47 kDa mannose 6-phosphate receptor-binding protein, PP17MGC11117, tail-interacting protein, 47 kD, TIP47mannose-6-phosphate receptor binding protein 1
A synthetic peptide made to a region within the N-terminus (within residues 1-100) of the mouse TIP47 protein. [Swiss-Prot# Q9DBG5]
0.1 mL
Diabetes Research, Golgi Apparatus Markers, Lipid and Metabolism, Lipid Droplets, Signal Transduction
10226
Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado