missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Perilipin 1 Polyclonal Antibody, Alexa Fluor™ 555
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16336484 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
16336484 50 μg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16336484

Marca: Invitrogen™ PA11051A555

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PA1-1051 detects perilipin A from rat and 3T3-L1 cell extract. The PA1-1051 immunogen is a synthetic peptide corresponding to the residues C E(502) P I L G R T Q Y S Q L R K K S(517) of rat Perilipin A. This sequence is 93% conserved in humans. The PA1-1051 immunizing peptide (Cat. # PEP-169) is available for use in neutralization and control experiments.

Adipose tissue is an energy reserve in animals and is strictly regulated in nondomestic species. Adipose cells produce and secrete numerous physiologically important proteins, such as lipoprotein lipase (LPL), leptin, adipocyte complement related protein of 30 kDa (Acrp30), resistin, and perilipin. Perilipin is an intracellular neutral lipid droplet protein that is hormonally regulated. This protein is localized exclusively to the surface of lipid droplets. In response to lypotic stimuli, perilipin is phosphorylated by protein kinase A. Once activated, perilipin has inhibitory affects upon hormone-sensitive lipase (HSL), a protein that mediates the hydrolysis of triacylglycerol, the major form of stored energy in the body. Perilipin expression is limited to adipocytes and steroidogenic cells. There are currently two known isoforms, Perilipin A and B. Both of these proteins are encoded by a single-copy gene and are the result of differential splicing events.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Perilipin 1
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 555
Formulación PBS with 1.0mg/mL BSA and 0.05% sodium azide
génica Plin1
N.º de referencia del gen P43884, Q8CGN5
Alias de gen 6030432J05Rik; adipocyte lipid droplet binding protein; FPLD4; Lipid droplet-associated protein; PERI; PERIA; perilipin; perilipin 1; perilipin A; perilipin B; perilipin-1; PLIN; PLIN1
Símbolos de los genes Plin1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to the residues C E(502) P I L G R T Q Y S Q L R K K S(517) of rat Perilipin A.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 103968, 25629
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.