Learn More
Labcon™ PerformR™ 50 mL Freestanding Polypropylene Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200112240
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapones con cierre hermético
Tapones planos
Tapón de rosca plano incluido
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad:
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa independiente
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Esterilidad Cantidad unitSize
16624022 Tapones con cierre hermético No estéril 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
16634022 Tapones con cierre hermético Estéril 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
16644022 Tapones con cierre hermético No estéril 500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa independiente paquete de 500
16654022 Tapones planos Estéril 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
16664022 Tapones planos No estéril 500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa independiente paquete de 500
17466123 Tapón de rosca plano incluido No estéril 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16624022 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 30943400069
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Freestanding centrifuge tubes feature a large white solvent resistant labeling area and black easy to read graduations for everyday molecular biology needs. Available with either a flat cap that is easy to label or a plug style cap for multiple applications.
  • Centrifugado hasta 12.500 xG
  • Congelable a -80 °C
  • Los tubos son esterilizables en autoclave
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Material del cierre Polietileno
Color del tapón Purple
Color Natural
Capacidad (métrico) 50 mL
Desechables
Material Resina de polipropileno
Para utilizar con Centrifuges, Rotators, Shakers
N.° por paquete 50/paq.
Envase 50/bolsa y 10 bolsas/caja
Cantidad 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
Esterilidad No estéril
Línea de productos PerformR
Sin ARNasa Yes
Sin ADNasa Yes
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cylindrical
Longitud (métrico) 115 mm
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
Forma del fondo Plano
Tipo de tapón Tapones con cierre hermético
Closure Included Yes
Writing Area Sí
Altura (métrico) 115 mm
Diámetro (métrico) 29 mm
Graduated Yes
Graduaciones De 5 a 45 ml en incrementos de 5 ml
Tipo de producto Independientes con tapones con cierre hermético
RCF máx. 12,500 x g