Learn More
Labcon™ PerformR™ 15 mL Polystyrene Centrifuge Tubes
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad:
1000 tubos/paq.
125 tubos/bolsa, 4 bolsas/caja
25/gradilla de fibra de bajos residuos
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 500
Descripción
- Tubos cónicos para centrífuga
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD |
| Material del cierre | Polyethylene, LDPE Foam |
| Color del tapón | Purple |
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Desechables | Sí |
| Material | Resina de poliestireno |
| Para utilizar con | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| N.° por paquete | 25/Pk. |
| Envase | 25 tubos/gradilla de fibra de residuos bajos, 2 gradillas/paquete, 10 paquetes/unidades |
| Mostrar más |