Learn More
Liebherr™ Performance Underbench STATIC Lab Freezer
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200113440
Click to view available options
Cajones:
2 white freezer drawers
Not included
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 30464307
Marca: Liebherr™ SFTSG1501
Secure, accurate and ultra energy-efficient freezer storage, the Liebherr™ Underbench Lab Freezer is designed for general purpose applications with Liebherr build-quality you can rely on.
  • Underbench lab freezer, width 600 mm, gross capacity 101 L
  • Temperature range -9 / -30°C, +/- 5°C temperature stability tested to EN60068-3
  • SmartFrost static refrigeration, manual defrost
  • white exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior
  • Refrigerant R 290, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph, energy consumption 180 kWh/a
  • 69 L net capacity
  • 2 white-coated wire shelves
  • Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options
  • Door lock, reversible hinges, antimicrobial lever handle
  • 45 kg shelf load
Especificaciones
Tipo Lab freezer
Capacidad (imperial) 26.7 gal.
Capacidad (métrico) 101 L
Intervalo de temperatura -9°C to -30°C
Resolución de temperatura Display 0.1 °C
Sensor de temperatura NTC
Estabilidad de la temperatura ±5 K
Modelo de puerta Reversible, Self-closing, Fitted Lock
No. of Doors 1
Door Material White Powder-coated steel
Material de la cabina Scratch-resistant Painted Steel
Material de la cámara Polystyrene
Interior Commercial-grade moulded polystyrol
Estantes 2
Cajones Not included
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, CE, DIN 13277
Modelo Underbench, SFTsg 1501
Pantalla Monochrome display in door
Color White
Tipo de condensador Low-maintenance rear-wall wire-on-tube
Tipo de control Touch control / digital display in door
Para utilizar con (aplicación) General-purpose lab freezer storage
Puertos 1 x 10 mm
Línea de productos Scientific Performance
Garantía 2 yrs parts and labor
Descongelación Manual
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
Conectividad LAN/WiFi module optional
Amperaje 2.0 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Fase 1, single phase
Vataje 110 W
Consumo energético 180 kWh/a
Características ecológicas Low energy consumption
compresor CFC-free
Refrigerante R 600a
Peso con embalaje (métrico) 37 kg