Learn More
Saint-Gobain Bomba de flujo controlado AstiPure™ PFD1
Código de producto. 11975504
Click to view available options
Caudal:
10 l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11975504
Marca: Saint-Gobain PFD1210
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Transfiera disolventes y ácidos ultrapuros utilizados en la industria de semiconductores con esta bomba. Las bombas de flujo controlado Saint Gobain Performance Plastics™ AstiPure™ PFD1 es adecuada para bombear incluso los productos químicos concentrados más corrosivos (ácidos y disolventes).
  • Funcionamiento neumático: dos fuelles de PTFE se accionan horizontalmente de forma recíproca
  • La frecuencia de bombeo es mucho menor que una bomba de diafragma equivalente
  • Todos los componentes húmedos de la bomba AstiPure PFD se fabrican con PFA y PTFE de alta pureza
  • Todos los demás componentes están fabricados con materiales de alta tecnología, como PVDF y PEEK, lo que garantiza la ausencia de contaminación iónica, incluso si se produce un fallo del fuelle
  • Las bombas se montan en salas limpias, se prueban con agua desionizada, se limpian y se les aplica un doble sellado en bolsas de plástico
  • Sin piezas de metal (internas o externas)
  • Fácil mantenimiento.
  • No hay ejes giratorios o prensaestopas que causen fugas
  • Funcionamiento neumático (aire seco o nitrógeno)
  • Autocebable
  • Adecuado para temperaturas líquidas de 0 °C (32 °F) a 100 °C (212 °F)
  • Diseño compacto
Aplicaciones
  • Recirculación, dispensación y filtración con caudales y volúmenes controlados
  • Inyección química y muestreo.
  • Transferencia de productos químicos y disolventes en salas limpias
  • transferencia segura de productos químicos y disolventes corrosivos en zonas peligrosas
  • Transferencia y dispensación de productos farmacéuticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal 10 l/min
Temperatura mín. (métrico) 0°C
Temperatura máx. (métrico) 100°C
Presión máxima 4bar