Learn More
Liebherr™ Performance High-Volume Upright Fridge for Professional Use
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200089294
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
486 L
1096 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30178695 1096 L cada uno
30178705 486 L cada uno
2 options
Código de producto. 30178695
Marca: Liebherr™ FRPSVG1402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
General use refrigerator that provides secure, long-lasting and energy-efficient fridge storage for non temperature-sensitive products.
  • Professional upright fridge for general purpose storage, reach-in
  • Temperature range -2 to +15°C, Class M1
  • Climate class (energy directive): 5
  • Fan-assisted refrigeration system with automatic hot gas defrost. Stainless steel exterior and interior
  • Refrigerant R 290, connection rating 4.0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options
  • Self-closing doors with 90° dwell position and mechanical lock, 150 mm height-adjustable legs
  • 60 kg shelf load
Especificaciones
Tipo Refrigerador
Capacidad (imperial) 289.53 gal.
Capacidad (métrico) 1096 L
Intervalo de temperatura -2°C a +15°C
Resolución de temperatura 1 K
Sensor de temperatura NTC
Refrigerante R 290
Modelo de puerta Solid Reversible Self-closing with Lock
No. of Doors 2
Lado abisagrado Left or Right
Estantes 4
Material de la cabina Stainless Steel (304)
Acabado exterior Acero inoxidable
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, CE
Modelo Vertical
Pantalla High-Contrast Monochrome Display with Touch Buttons
Ruedas giratorias No
Color Stainless Steel
Tipo de condensador Low-Maintenance Wire-on-Tube with Washable Filter
Tipo de control Digital Controller
Puertos None
Garantía 2 Years Parts and Labor
Descongelación Automatic Hot-Gas Defrost
Iluminación LED Ceiling Mounted
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
Seguridad de acceso Mechanical Door Lock with Key
Conectividad WiFi/Lan Module Optional
compresor CFC-free
Amperaje 4 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Fase 1, Single Phase
Consumo energético 807 kWh/a
Características ecológicas Natural Refrigerant, Energy Efficient, Ecovadis Gold