Learn More
Liebherr™ Performance High-Volume Upright Freezer for Professional Use
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200089293
Click to view available options
Capacidad (métrico):
486 L
1096 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 30178691
Marca: Liebherr™ FFPSVG1402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Freezer designed for general purpose applications that provides secure, long-lasting and energy-efficient freezer storage for non temperature-sensitive products.
  • Professional upright freezer for general purpose storage, reach-in
  • Temperature range -9 to -26°C, Class L1
  • Climate class (energy directive): 5
  • Fan-assisted refrigeration system with automatic hot gas defrost. Stainless steel exterior and interior
  • Refrigerant R 290, connection rating 4.0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options
  • Self-closing doors with 90° dwell position and mechanical lock, 150 mm height-adjustable legs
  • 60 kg shelf load
Especificaciones
Tipo Freezer
Capacidad (imperial) 289.53 gal.
Capacidad (métrico) 1096 L
Intervalo de temperatura -9°C a -26°C
Resolución de temperatura 1 K
Sensor de temperatura NTC
Modelo de puerta Reversible, Self-closing, Fitted Lock
No. of Doors 2
Lado abisagrado Left or Right
Material de la cabina Chrome Nickel Steel
Material de la cámara Acero inoxidable
Acabado exterior Acero inoxidable
Estantes 8
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, CE
Modelo Vertical
Pantalla High-Contrast Monochrome Display with Touch Buttons
Ruedas giratorias No
Color Acero inoxidable
Tipo de condensador Low-Maintenance Wire-on-Tube with Washable Filter
Tipo de control Digital Controller
Puertos None
Garantía 2 Years Parts and Labor
Descongelación Automatic Hot-Gas Defrost
Iluminación LED Ceiling Mounted
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
Seguridad de acceso Mechanical Door Lock with Key
Registro de datos integrado No
Conectividad WiFi/Lan Module Optional
Amperaje 4 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Fase 1, Single Phase
Consumo energético 2208 kWh/a
Características ecológicas Natural Refrigerant, Energy Efficient, Ecovadis Gold
compresor CFC-free
Refrigerante R 290