Learn More
Buerkle™ Placas matriz de agujeros para desecador
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
200 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
- Desiccator plate
- Made out of Polypropylene
Specifications
Specifications
| Diámetro exterior (imperial) | 190 mm |
| Tipo de producto | Placa matriz de agujeros |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Desecador |
| Diámetro interior (métrico) | 200 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction