Learn More
Gilac™ Perforated Crate 500 x 300 x 200 mm
Código de producto. p-7250791
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
16646072 Blanco cada uno
16675802 Gris cada uno
2 options
Código de producto. 16646072
Marca: Gilac™ G182021
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Stacking Perforated Crate. Ideal for storing all products requiring air circulation.
  • Stacking perforated crate
  • Ideal for storing all products requiring air circulation
  • Highly resistant for intensive use
Especificaciones
Tipo Caja perforada
Material HDPE
Color Blanco
Forma Rectangulares
Capacidad (imperial) 5.3 gal.
Capacidad (métrico) 20 L
Certificaciones/conformidad Food Contact Certified
Modelo Stackable
Longitud (imperial) 19.7 in.
Longitud (métrico) 500 mm
Anchura (imperial) 11.8 in.
Anchura (métrico) 300 mm
Altura (imperial) 7.9 in.
Altura (métrico) 200 mm
Peso (imperial) 2.2 lb.
Peso (métrico) 1 kg
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +194°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +90°C