Learn More
Perfluorotripentilamina, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluorotripentylamine |
| Densidad | 1.94 |
| Punto de ebullición | 210°C to 220°C |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 821.12 |
| Porcentaje de pureza | 85% |
| Grado | Técnico |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.