Learn More
Perfluoroqueroseno (PFK), punto de ebullición alto, 50 % en PFK con punto de ebullición bajo, para espectrometría de masas, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13415122 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13415122 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
1 options
Código de producto. 13415122 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450130010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorokerosene (PFK), high boiling, 50% in PFK low boiling
Densidad 1.8900g/mL
Punto de ebullición <180°C
Temperatura de inflamación 46°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CnF2n+2
Cantidad 1 mL
Gravedad específica 1.89
Grado Para espectrometría de masas
compliance-icons
Nombre del producto
  • Perfluorokerosene, high boiling, 50% in Perfluorokerosene low boiling
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.