Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos de acilación Perfluoroacylimidazoles (TFAI y HFBI)
Código de producto. p-4527519 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Componentes estándar:
1-(trifluoroacetil)-1 H-imidazol
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Componentes estándar unitSize
11747067 1-(trifluoroacetil)-1 H-imidazol 10 ml
1 options
Código de producto. 11747067 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS48882
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Lleve a cabo la acilación de grupos de hidroxilos y aminas primarias y secundarias con Thermo Scientific™ Perfluoroacylimidazoles (TFAI y HFBI).
Lleve a cabo la acilación de grupos de hidroxilos y aminas primarias y secundarias con Thermo Scientific™ Perfluoroacylimidazoles (TFAI y HFBI). En comparación con los cloruros ácidos y anhídridos, las reacciones de los acilimidazoles fluorados son suaves y cuantitativas, y además no producen residuos ácidos. El residuo principal es el imidazol, que es relativamente inerte. Los derivados de fluoracil volátiles y estables son ideales para las técnicas FID y de detección por captura de electrones (ECD).
Aplicaciones
Se utiliza en esquemas de derivatización bifuncional y en reacciones de intercambio en las que los derivados de TMS se convierten en derivados de HFB.
Los grupos de hidroxilos de catecolaminas se derivatizan con TMSI y después se realiza la conversión de aminas en acilamidas con HFBI.
La triptamina y los metabolitos presentes en el líquido cefalorraquídeo se han analizado por medio de ECD utilizando HFBI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con FID y ECD, ECD
Riesgos Corrosivo, inflamable
Almacenamiento 2 °C a 8 °C
Cantidad 10 ampollas de 1 mL
Componentes estándar 1-(trifluoroacetil)-1 H-imidazol
Concentración estándar Del 98 al 100%
Descripción del artículo TFAI; ampollas de 10 x 1 mL
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.