Learn More
Alcohol perfluoro-terc-butílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10063660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10063660 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10063660
Marca: Thermo Scientific Acros 308390010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro-tert-butyl alcohol
Nombre de nota 99%
CAS 2378-02-1
Color Incolora
Densidad 1.6900g/mL
Punto de ebullición 45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4HF9O
Fórmula lineal (CF3)3COH
Número MDL MFCD00042092
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.69
Sinónimo perfluoro-tert-butanol, nonafluoro-tert-butanol, perfluoro-tert-butyl alcohol, perfluoro-t-butanol, nonafluoro-tert-butyl alcohol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-trifluoromethyl, nonafluor-terc.butanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-trifluoromethyl propan-2-ol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-trifluoromethyl-2-propanol, nonafluor-terc.butanol czech
Clave InChI XZNOAVNRSFURIR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(trifluorometil)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 236.04
PubChem CID 16924
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.04
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Perfluoro-tert-butyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Perfluoro-tert-butylalcohol