Learn More
Perfluoro(metilciclohexano), 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442347
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11442347 100 g 100 g
15433087 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11442347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14233.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Perfluoro(methylcyclohexane) is used as a solvent to determine fluorophilicity of hydrocarbon and fluorocarbon-functionalized nicotinic acid esters. It combines with chloroform and acts as an ingredient for fluorous biphase reactions. Furthermore, it finds application as a heat transfer agent, a dielectric fluid and a perfluorocarbon tracer. It acts as a good solvent for gases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El perfluoro(metilciclohexano) se utiliza como disolvente para determinar la fluorofilicidad de los ésteres de ácido nicotínico funcionalizados con fluorocarbono e hidrocarburo. Se combina con cloroformo y actúa como ingrediente para las reacciones bifásicas ″fluoradas″. Además, encuentra aplicación como agente de transferencia de calor, fluido dieléctrico y trazador de perfluorocarbono. Actúa como buen disolvente para gases.
Solubilidad
Miscible con acetona y benceno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 355-02-2
Fórmula molecular C7F14
Peso molecular (g/mol) 350.06
Número MDL MFCD00001468
Clave InChI QIROQPWSJUXOJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluoro methylcyclohexane, perfluoromethylcyclohexane, flutec pp2, undecafluoro trifluoromethyl cyclohexane, tetradecafluoromethylcyclohexane, cyclohexane, undecafluoro trifluoromethyl, unii-vj9772yw63, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-trifluoromethyl, perfluoro methylcyclohexane , pmch
PubChem CID 9637
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6(trifluorometil)ciclohexano
SMILES FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro(methylcyclohexane)
Punto de fusión -70°C
Densidad 1.8
Punto de ebullición 75°C to 76°C
Olor Odorless
Índice de refracción 1.3 00
Cantidad 100 g
Beilstein 1915981
Información de solubilidad Miscible with acetone and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.06
Porcentaje de pureza 94%