Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos de acilación de anhídridos de ácido perfluoroacético (TFAA, PFAA y HFAA)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Prepare derivados de fluoracilo para técnicas de cromatografía de gases/espectrometría de masa (GC/MS), ionización de llama y detección por captura de electrones con los anhídridos de ácido perfluoroacético (TFAA, PFAA y HFAA) Thermo Scientific™. Estos reactivos reaccionan fácilmente con alcoholes, fenoles y aminas.
- Se usan para preparar derivados de fluroacilo para GC/MS
- Producen derivados estables volátiles para las técnicas FID y ECD
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | GC/MS |
| Riesgos | Corrosivo |
| Almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Cantidad | 10 x 1 mL |
| Componentes estándar | Anhídrido de ácido pentafluoropropiónico |
| Concentración estándar | Del 98 al 100% |