Learn More
Perfluoro(4-metil-2-penteno), [(E):(Z) 9:1], + 90 %, contiene de 5 a 10 % de perfluoro(2-metil-2-penteno), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046930
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11313786 25 g 25 g
11323786 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313786 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16836.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2070-70-4 | C6F12 | 300.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2070-70-4
Fórmula molecular C6F12
Peso molecular (g/mol) 300.05
Número MDL MFCD00153253
Clave InChI SAPOZTRFWJZUFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2z-1,1,1,2,3,4,5,5,5-nonafluoro-4-trifluoromethyl pent-2-ene
PubChem CID 11012007
SMILES FC(=C(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro(4-methyl-2-pentene)
Nombre de nota [(E):(Z) 9:1]
Notas del porcentaje del ensayo contiene de 5 a 10 % de perfluoro(2-metil-2-penteno)
Fórmula lineal (CF3)2CFCF=CFCF3
Índice de refracción <1.3000
Cantidad 25 g
Nombre IUPAC 1,1,1,2,3,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluorometil)pent-2-eno
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.05
Porcentaje de pureza ≥90%