Learn More
Honeywell™ Guantes PERFECT POLY™ Workeasy Black Black
Descripción
- Guante tejido con 100% poliéster de color negro
- Revestimiento de poliuretano negro en la palma y las puntas de los dedos
- La técnica de tejido ayuda a obtener un guante que se ajusta de forma cómoda a la mano, ofreciendo al mismo tiempo una buena movilidad
- El guante ofrece la máxima comodidad y una mayor robustez
- El punto ceñido de su tejido hace que el guante se sujete correctamente, limita la penetración de la suciedad y ofrece una buena sensibilidad táctil
- El dorso ventilado y el revestimiento de PU optimizan la transpirabilidad del guante
- El poliéster y su revestimiento de poliuretano proporcionan una buena resistencia a las roturas y las abrasiones
- La fibra de poliéster no produce residuos y es adecuada para trabajos de precisión
- Los guantes están certificados como libres de silicona para garantizar que su uso es seguro en trabajos de pintura
- Su color oscuro lo hace más resistente a la suciedad, garantizando así una vida útil más larga
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Norma básica EN 420-2003, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos |
| Descripción | Revestimiento tejido, calibre 13 |
| Coating Material | Poliéster/poliuretano |
| Color | Negro |
| Tamaño | 6 |
| Longitud (métrico) | 25 cm |