Learn More
Honeywell™ Guantes grises PERFECT POLY™
Descripción
- Guante tejido de poliamida gris
- Revestimiento de poliuretano gris en la palma
- La técnica de tejido ayuda a obtener un guante que se ajusta de forma cómoda a la mano, ofreciendo al mismo tiempo una buena movilidad
- El guante ofrece la máxima comodidad y una mayor robustez
- El punto ceñido de su tejido hace que el guante se sujete correctamente, limita la penetración de la suciedad y ofrece una buena sensibilidad táctil
- El dorso ventilado y el revestimiento de PU optimizan la transpirabilidad del guante
- La poliamida y su revestimiento de poliuretano proporcionan una excelente resistencia a las roturas y las abrasiones
- El revestimiento de PU garantiza un buen agarre
- La poliamida no produce residuos y es adecuada para trabajos de precisión
- Los guantes están certificados como libres de silicona para garantizar que su uso es seguro en trabajos de pintura
- El color oscuro los hace más resistentes a la suciedad, garantizando así una vida útil más larga
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Norma básica EN 420-2003, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos |
| Descripción | 15 de calibre |
| Color | Gris |
| Material | Poliamida, Poliuretano |
| Tamaño | 6 |
| Longitud (métrico) | 25 cm |