Learn More
Honeywell Safety Products™ Guantes con dedos de erfect Poly™
Descripción
- Guantes de tejido de poliamida blanco, que no generan residuos y son adecuados para trabajos de precisión.
- Adecuado para la manipulación de productos delicados en un entorno seco.
- Excelente resistencia a la abrasión y a las roturas.
- Sin silicona y adecuados para trabajar en trabajos de pintura.
- Revestimiento de poliuretano blanco en las puntas de los dedos para un buen agarre.
- El tejido ceñido proporciona comodidad, sujeción, movilidad y sensibilidad táctil y limita la penetración de la suciedad.
- El dorso y la palma están ventilados para optimizar la transpirabilidad.
- Puño elástico.
- El color blanco mejora la higiene y la limpieza del guante.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE Categoría I ante riesgos menores, norma básica EN 420-2003, CE Categoría PPE 1, número de certificado CE autocertificado |
| Clasificación | Movilidad: 5 |
| Área revestida | Dedos |
| Descripción | Calibre 15 |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Blanco |
| Material | Poliuretano, Poliamida |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | 6 |
| Para utilizar con (aplicación) | Sectores de la automoción, la aeronáutica y los servicios públicos |
| Mostrar más |