missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell Safety Products™ Perfect Cutting™ Grey Gloves
Descripción
- For handling sharp parts in a dry or slightly greasy environment.
- Knitted for snug conformity to the hand and good dexterity.
- Dyneema™ Lycra™ construction for comfort.
- Elastic composite fiber wrist
- Ventilated back for breathability.
- Polyurethane coating on the palm for abrasion resistance.
- Grey coating allows for work in a slightly dirty environment
- Do not expose this glove to heat.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CATEGORY II Intermediate risks, EN 420-2003 General requirements, EN 388-2003 Mechanical hazards, EPI category CE 2, Quality assurance ISO 9001/2000, EC certificate number 0075/797/162/01/06/0278, Attestation number 0075/797/162/01/06/0278 |
| Clasificación | Movilidad: 5 |
| Área revestida | Palm, Fingertips |
| Material del manguito | Elastic composite fiber |
| Descripción | Calibre 13 |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Gris |
| Cut Resistance Rating | 3 |
| Material | Polyamide, Polyurethane, Lycra, Dyneema™ |
| Tipo de producto | Guantes |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?