Learn More
Honeywell Safety Products™ Perfect Cutting™ Grey Gloves
Código de producto. 12675313
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12675313
Marca: Honeywell Safety Products™ 213224507
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Handle sharp parts in a dry or slightly greasy environment. Honeywell Safety Products™ Perfect Cutting™ Grey Gloves are knitted for a snug, conforming fit and good dexterity.
  • For handling sharp parts in a dry or slightly greasy environment.
  • Knitted for snug conformity to the hand and good dexterity.
  • Dyneema™ Lycra™ construction for comfort.
  • Elastic composite fiber wrist
  • Ventilated back for breathability.
  • Polyurethane coating on the palm for abrasion resistance.
  • Grey coating allows for work in a slightly dirty environment
  • Do not expose this glove to heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CATEGORY II Intermediate risks, EN 420-2003 General requirements, EN 388-2003 Mechanical hazards, EPI category CE 2, Quality assurance ISO 9001/2000, EC certificate number 0075/797/162/01/06/0278, Attestation number 0075/797/162/01/06/0278
Clasificación Movilidad: 5
Área revestida Palm, Fingertips
Material del manguito Elastic composite fiber
Descripción Calibre 13
Coating Material Poliuretano
Color Gris
Cut Resistance Rating 3
Material Polyamide, Polyurethane, Lycra, Dyneema™
Tipo de producto Guantes
Tamaño 7
Para utilizar con (aplicación) Building, Construction, Catering, Energy, Electricity, Glass, Logistics, Metallurgy, Pulp and Paper, Telecom Transportation, Public Service, Automobile, Aviation and Maintenance industries
Índice de pinchazos 2
Cantidad 10Pair/PK
Clasificación de desgarro 4
Longitud (métrico) 23.5 cm