Learn More
Ácido perclórico, puro, solución de 0,1 M en ácido acético, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perchloric acid |
| Color | Incolora |
| Nombre de nota | 0.1 M Solution in Acetic Acid |
| CAS | 7601-90-3, 64-19-7 |
| Densidad | 1.0600g/mL |
| Envase | Frasco de plástico |
| Gravedad específica | 1,06 |
| Temperatura de inflamación | de 40 °C |
| Cantidad | 2,5 l |
| Fórmula molecular | ClHO4 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Perchloric acid, 0.1 M solution in acetic acid
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.