Learn More
Ácido perclórico, grado ambiental, 67-71 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7050590
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ml
15491497 500mL. 500 ml
15401507 2.5 L 2.50 litro
2 options
Código de producto. 15491497
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038749.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7601-90-3
Fórmula molecular ClHO4
Peso molecular (g/mol) 100.45
Número MDL MFCD00011325
Clave InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nombre IUPAC ácido perclórico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perchloric acid
Color Incolora
Punto de fusión de -12 °C
Punto de ebullición de 203 °C
Densidad 1.67 g/mL
Olor Inodoro
Temperatura de inflamación 113 °C (235 °F)
Cantidad 500mL.
Forma física Destilación de cuarzo líquido, subebullición única
Número UN UN1873
Índice Merck 14,7153
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.46
Porcentaje de pureza 65 to 71%
Grado Medioambiente
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Perchloric acid, 67-71%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P283-Llevar prendas ignífugas/resistentes al fuego/resistentes a las llamas.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .