Learn More
Ácido perclórico, para análisis, solución al 70 % aprox. en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-21205 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250mL.
1 l
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10440691 250mL. Frasco de vidrio 250 ML
10164560 1 l Frasco de vidrio 1 LT
2 options
Código de producto. 10440691
Marca: Thermo Scientific Acros 223312500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7601-90-3 | ClHO4 | 100.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7601-90-3 , 7732-18-5
Fórmula molecular ClHO4
Peso molecular (g/mol) 100.45
Número MDL MFCD00011325
Clave InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nombre IUPAC ácido perclórico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perchloric acid
Nombre de nota p.a.
Punto de fusión de -18,0 °C
Punto de ebullición de 203,0 °C
Densidad 1.6600g/mL
Metales pesados (como Pb) 1 ppm máx.
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1,66
Temperatura de inflamación de 113 °C
Cantidad 250mL.
Viscosidad 3,5 mPa.s (20 °C)
Fórmula lineal HClO4
Forma física Líquido
Índice Merck 15, 7267
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.46
Porcentaje de pureza 70 to 72%
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Perchloric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Líquido comburente Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.