Learn More
Ácido perclórico al 70 % d=1,67, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073373 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500mL
1 l
2,5 l
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
500 ml
10234490 500mL 500 ml
10538820 1 l 1 LT
10548820 2,5 l 2.50 LT
3 options
Código de producto. 10234490
Marca: Fisher Chemical P/1280/PB08
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7601-90-3
Fórmula molecular ClHO4
Peso molecular (g/mol) 100.45
Número MDL MFCD00011325
Clave InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nombre IUPAC ácido perclórico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
pH 0,1
Color Incolora
Punto de fusión -18 °C
Punto de ebullición 203 °C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Presión de vapor 6.8mmHg 25
Cantidad 500mL
Viscosidad 3,5 mPaS a 20 °C
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.46g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Perchloric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Líquido comburente Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.