Learn More
Perchloric Acid, 60%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. p-7120652 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500mL.
1 l
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15643270 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
15673270 500mL. Frasco de vidrio 500 ml
15653270 1 l Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15643270 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 311413100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
ACS Reagent, 60%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7601-90-3
Fórmula molecular ClHO4
Peso molecular (g/mol) 100.45
Número MDL MFCD00011325
Clave InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nombre IUPAC ácido perclórico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perchloric Acid
Punto de fusión -18°C
Punto de ebullición 203°C
Densidad 1.535g/mL at 25°C
Envase Frasco de vidrio
Residuo después del encendido ≤0.003%
Presión de vapor 7mmHg (25°C)
Temperatura de inflamación 113°C (235.4°F)
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal HClO4
Número UN UN1873
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.46g/mol
Porcentaje de pureza 60%
Grado Reactivo ACS