missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de perclorato para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Código de producto. 12962175 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12962175

Marca: Fisher Chemical A 036 250

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.

Especificaciones

La solución contiene H2O
Concentración 1 g/L
Cantidad 250 mL
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado