Learn More
Peracetic Acid Solution, purum, Honeywell™
Código de producto. 15627060 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15627060 100 mL Glass bottle 100 ml
15637060 500 mL Glass bottle 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15627060 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 77240100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 79-21-0
Fórmula molecular C2H4O3
Peso molecular (g/mol) 76.051
Número MDL MFCD00002128
Clave InChI KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo peracetic acid, peroxyacetic acid, estosteril, acetic peroxide, peroxoacetic acid, monoperacetic acid, osbon ac, acetyl hydroperoxide, proxitane 4002, desoxon 1
PubChem CID 6585
Nombre IUPAC ácido etaneperoxoico
SMILES CC(=O)OO
Specifications
Nombre del producto químico o material Peracetic acid solution
Densidad 1.15g/mL at 20°C
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3CO3H
Cantidad 100 mL
Beilstein 1098464
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.05g/mol
Grado purum p.a.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 39% in acetic acid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Peracetic acid, ca 39% in acetic acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Peróxido orgánico Tipo C y D
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetic acid, Peroxyacetic acid