Learn More
Peracetic Acid Solution, 0%, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15658350 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ml
15658350 5 mL 5 ml
15662820 100 mL 100 ml
15672820 500 mL 500 ml
3 options
Código de producto. 15658350
Marca: Honeywell Research Chemicals 2693365ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 79-21-0
Fórmula molecular C2H4O3
Peso molecular (g/mol) 76.051
Número MDL MFCD00002128
Clave InChI KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo peracetic acid, peroxyacetic acid, estosteril, acetic peroxide, peroxoacetic acid, monoperacetic acid, osbon ac, acetyl hydroperoxide, proxitane 4002, desoxon 1
PubChem CID 6585
Nombre IUPAC ácido etaneperoxoico
SMILES CC(=O)OO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Peracetic Acid Solution
Densidad 1.13g/mL at 25°C
Fórmula lineal CH3CO3H
Cantidad 5 mL
Beilstein 1098464
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.05g/mol
Presión de vapor 20mmHg (25°C)
Porcentaje de pureza 0%