Learn More
Invitrogen™ Peptide Histidine-Methionine Monoclonal Antibody (03)
Beschreibung
ABS 020-03-02 detects PHM in human samples. ABS 020-03-02 has been successfully used in ELISA procedures. PHM cross-reacts with PACAP (approximately 12%; incomplete, non-parallel inhibition). NOTE: Concentration is lot-dependent and can vary from 0.85-1.15 mg/mL.
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | Peptide Histidine-Methionine |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 03 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4 |
| génica | VIP |
| N.º de referencia del gen | P01282 |
| Alias de gen | Intestinal peptide PHM-27; Intestinal peptide PHV-42; MGC13587; Peptide histidine methioninamide 27; Peptide histidine valine 42; PHM27; prepro-VIP; vasoactive intestinal peptide; Vasoactive intestinal polypeptide; VIP; VIP peptides |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.