Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pepstatina A, 98 %
Código de producto. p-7082222
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tipo de producto:
Inhibidor de proteasa
Pepstatina A, 98 %
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tipo de producto unitSize
15483039 25 mg Inhibidor de proteasa 25 miligramos
15473039 5 mg Pepstatina A, 98 % 5 miligramos
2 options
Código de producto. 15483039
Marca: Thermo Scientific Chemicals J60237.MB
Solicitar formato a granel o personalizado
Inhibidor de proteasa que actúa sobre la pepsina, la renina y la catepsina D.
Pepstatin A, is used as an irreversible inhibitor of HIV-1, aspartic proteases. Inhibits lysosomal proteases and interferes with autolysosomal digestion when used in combination with E 64d. Pepstatin A also efficiently inhibits HIV-1 protease and Fcγ receptor induction by IFN-γ.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26305-03-3
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Inhibidor de proteasa que actúa sobre la pepsina, la renina y la catepsina D.
Peso molecular 685,90g/mol
Pureza 98%
Fórmula molecular C34H63N5O9
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Beilstein 2201362
Formulario Polvo
Clave InChI FAXGPCHRFPCXOO-JHTFMCFMSA-N
SMILES CC(C)CC(NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CC(O)C(CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C)C(C)C)C(O)CC(O)=O
Nombre IUPAC 3-hydroxy-4-[(2S)-2-{3-hydroxy-6-methyl-4-[(2S)-3-methyl-2-[(2S)-3-methyl-2-(3-methylbutanamido)butanamido]butanamido]heptanamido}propanamido]-6-methylheptanoic acid
Peso molecular (g/mol) 685.90
Cantidad 25 mg
Tipo de producto Inhibidor de proteasa