Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para pepsinógeno II/PGC humano
Código de producto. 15455103
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15455103 96 pruebas 1 set
17155539 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15455103
Marca: Invitrogen™ EHPGC
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para pepsinógeno II humano (PGC hu) cuantifica el PGC hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el PGC hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para PGC humano está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La pepsina es una de las principales enzimas proteolíticas secretadas por la mucosa gástrica. La pepsina consiste en una sola cadena polipéptida y surge de su precursor, el pepsinógeno, mediante la eliminación de un segmento de 41 aminoácidos del N-terminal. El pepsinógeno se sintetiza en el revestimiento del estómago y el ácido clorhídrico, también producido por la mucosa gástrica, es necesario para convertir la enzima inactiva y mantener la acidez óptima (pH 1-3) para la función de la pepsina. La pepsina es particularmente eficaz en la disociación de enlaces peptídicos que involucran aminoácidos aromáticos. La pepsina muestra una especificidad extremadamente amplia y, aunque se prefieren los enlaces que involucran fenilalanina y leucina, muchos otros también se disocian hasta cierto punto. La composición de aminoácidos de la pepsina C difiere de los del pepsinógeno y la pepsina, especialmente en el contenido de aminoácidos básicos, ácido glutámico, ácido aspártico, leucina e isoleucina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P20142
Intervalo del ensayo 40,96-10.000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 40 pg
Intervalo de calibración De 40 pg/ml a 10.000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta PG II humano. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 5225
Símbolo de gen PEPC,PGII
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Otra investigación
Volumen de muestra 10 μl de plasma; 10 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo RP11-298J23.1, PEPC, PGII
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min