Learn More
MP Biomedicals™ Pepsina
Código de producto. p-7083141 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
20 g
15792252 20 g 20 g
11498220 1 kg 1 Kg
2 options
Código de producto. 15792252
Marca: MP Biomedicals™ 0210259820
Pepsin is a peptidase used to digest proteins and is commonly used in the preparation of Fab fragments from antibodies. Pepsin, from porcine gastric mucosa, has been used to hydrolyze dry cervical samples in mice
La pepsina es una peptidasa y la principal enzima proteolítica producida en el estómago. Se utiliza para digerir proteínas a través de la hendidura de los enlaces peptídicos interiores. Se utiliza comúnmente en la preparación de fragmentos de Fab a partir de anticuerpos. La pepsina de la mucosa gástrica porcina se ha utilizado para hidrolizar muestras cervicales secas en ratones.
  • La pepsina hidroliza los enlaces peptídicos, no los vínculos de la amida o del éster
  • La pepsina fragmenta los péptidos con un ácido aromático en ambos lados del enlace peptídico
  • Los aminoácidos que contienen azufre aumentan la susceptibilidad a la hidrólisis cuando están cerca del enlace peptídico
  • La pepsina se divide preferentemente en el lado carboxilo de la fenilalanina y leucina y en el lado carboxilo de los residuos de ácido glutámico.
  • Las cadenas Phe-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tyr, Tyr-Leu, Gly-Phe, Phe-Phe and Phe-Tyr bonds en la cadena de la insulina β
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Protease
CAS 9001-75-6
Para utilizar con (aplicación) Utilizado como enzima proteolítica; se utiliza para descomponer las proteínas en sus componentes; es decir, péptidos y aminoácidos
Cantidad 20 g
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • pepsin, 1:10,000
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: pepsin
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.