Learn More
Solución de limpieza de electros de pepsina/ácido clorhídrico, SI Analytics™
Código de producto. 11904759 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
11904759 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 11904759
Marca: SI Analytics 285138295
La solución de limpieza de electros de pepsina/ácido clorhídrico SI Analytics™ es una solución corrosiva adecuada para la limpieza de electrodos.
  • Solución de limpieza L5104 de 250 ml
  • Soluciones de limpieza de electrodos combinados y electrodos de referencia
  • Solución de pepsina/ácido clorhídrico de 250 ml en frasco de vidrio DURAN™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 100 °C
Color Incolora
Tipo de solución de llenado Solución de limpieza
Olor Inodoro
Intervalo de pH 1
Cantidad 250 mL
Solubilidad Completamente miscible en agua
Presión de vapor 23hPa
compliance-icons
Nombre del producto
  • Solución de pepsina / ácido hidroclorídrico
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Pepsin A