Learn More
Pentil isocianato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10149222 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10149222 1 g Frasco de vidrio 1 g
10399260 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10149222
Marca: Thermo Scientific Acros 314320010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 3954-13-0 | C6H11NO | 113.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3954-13-0
Fórmula molecular C6H11NO
Peso molecular (g/mol) 113.16
Número MDL MFCD00144846
Clave InChI VRVUKQWNRPNACD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentyl isocyanate, pentylisocyanate, pentane, 1-isocyanato, 1-pentyl isocyanate, n-pentyl isocyanate, 1-isocyanato-pentane, amylisocyanat, n-pentylisocyanate, n-amyl isocyanate, acmc-1clhg
PubChem CID 206036
Nombre IUPAC 1-isocianatopentano
SMILES CCCCCN=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentyl isocyanate
Nombre de nota 98%
Color Incolora
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 136.0°C to 137.0°C
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4NCO
Índice de refracción 1.4130 to 1.4150
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido