Learn More
Pentosan Polysulfate, MedChemExpress
Descripción
Pentosan Polysulfate is an orally bioavailable medication with anti-inflammatory and pro-chondrogenic properties. Pentosan Polysulfate also displays a potent and selective anti-HIV activity. Pentosan Polysulfatecan be used for the research of interstitial cystitis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentosan Polysulfate |
| CAS | 37300-21-3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Información de solubilidad | DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | [Pentosan Polysulfate] |
| Grado | Research |