missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pentiapine, MedChemExpress

Código de producto. 16452798
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16452798 10 mg 10 miligramos
16485537 5 mg 5 miligramos
16420519 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16452798

Marca: Medchem Express HY100143

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Pentiapine (CGS 10746) is a dopamine release inhibitor without binding to synaptic dopamine receptor sites.

Pentiapine (CGS 10746) is a dopamine release inhibitor without binding to synaptic dopamine receptor sites.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Pentiapine
CAS 81382-51-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H17N5S
Cantidad 10 mg
Sinónimo CGS 10746
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (334.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCN(C2=NC3=CC=CC=C3SC4=NC=CN42)CC1
Peso molecular (g/mol) 299.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.39
Porcentaje de pureza 99.33%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.