Learn More
Pentametildisiloxano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046848
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399235 5 g 5 g
11309245 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399235 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16577.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1438-82-0 | C5H15OSi2 | 147.344 g/mol
Pentamethyldisiloxane is used in the synthesis of siloxane-polyether copolymer surfactants. It is also used as source of trimethylsilyl functional group in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El pentametildisiloxano se utiliza en la síntesis de surfactantes copolímeros de siloxano-poliéter. También se utiliza como fuente del grupo funcional trimetilsililo en la síntesis orgánica.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Es sensible a la humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar bajo gas inerte seco. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1438-82-0
Fórmula molecular C5H15OSi2
Peso molecular (g/mol) 147.344
Número MDL MFCD00053658
Clave InChI XUKFPAQLGOOCNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentamethyldisiloxane, disiloxane, pentamethyl, 1,1,1,3,3-pentamethyldisiloxane, dimethyl trimethylsilyloxy silicon, disiloxane, 1,1,1,3,3-pentamethyl, dimethyl trimethylsilyl oxy silyl, dimethylsilyl oxy trimethylsilane
PubChem CID 6327260
Nombre IUPAC dimetil(trimetilsililoxi)silicio
SMILES C[Si](C)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 86°C to 87°C
Nombre del producto químico o material Pentamethyldisiloxane
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1734568
Temperatura de inflamación −19°C (−2°F)
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.35
Porcentaje de pureza 95%
Índice de refracción 1.374
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.758