Learn More
Cole-Parmer™ Cartucho de desionización de lecho mixto Pentair
Descripción
- Los cartuchos de desionización están diseñados para desionizar agua a 16 MΩ, los cartuchos de lecho mixto también minimizan el nivel de TOC (carbono orgánico total)
- El líquido fluye a través de un lecho
- No es un cartucho de extremo abierto doble o único
- Compatible con cualquier carcasa de 9 3/4 pulgadas sin varilla central (es decir 01508-25 o VPN 150068)
- No compatible con 01508-40 o 01508-41 (VPN 156017-02 o 156018-02)
- Todos los materiales cumplen los requisitos de la FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 600 granos CaCO3 |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 38 °C |
| Tipo | Cartucho de desionización de lecho mixto |
| Longitud (imperial) | 20 pulg |