Learn More
Ácido pentafluoropropiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7020733
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11445143 100 g 100 g
11455143 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11445143
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12791.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 422-64-0 | C3HF5O2 | 164.03 g/mol
Pentafluoropropionic acid is used as an efficient catalyst for the preparation of dibenzo[a, j] xanthenes by condensation reaction of beta-naphthol with aryl aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido pentafluoropropiónico se utiliza como catalizador eficiente para la preparación de xantenos de dibenzo[a, j] mediante reacción de condensación de beta-naftol con aldehídos arílicos.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 422-64-0
Fórmula molecular C3AgF5O2
Peso molecular (g/mol) 270.89
Número MDL MFCD00004170
Clave InChI XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo pentafluoropropionic acid, perfluoropropionic acid, pentafluoropropanoic acid, propanoic acid, pentafluoro, propionic acid, pentafluoro, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionic acid, ipc-pffa-3, perfluoropropanoic acid, propanoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoro, perfluoropropionicacid
PubChem CID 62356
Nombre IUPAC ácido 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoico
SMILES [Ag+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluoropropionic acid
Densidad 1.576
Punto de ebullición 95°C to 97°C
Olor Rancid
Índice de refracción 1.284
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 1773387
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.03
Porcentaje de pureza 97%