Learn More
Pentafluorofenil 2-morfolinobenzoato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10183674
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10183674 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10183674
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC24326DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 906352-59-8
Fórmula molecular C17H12F5NO3
Peso molecular (g/mol) 373.28
Número MDL MFCD09025824
Clave InChI SMSUNMKSTOOWTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorophenyl 2-morpholinobenzoate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylbenzoate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl benzoate, perfluorophenyl 2-morpholinobenzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-ylbenzoate, 2-4-morpholinyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229476
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=CC=C2N2CCOCC2)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl 2-morpholinobenzoate
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 2-morfolin-4-ilbenzoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.28
Porcentaje de pureza 95%