Learn More
Tetracloruro de pentaeritritilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11417837
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417837 5 g 5 g
11427837 25 g 25 g
11437837 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11417837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16514.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se demostró aquí que el bromuro de neopentilo y el tetracloruro de pentaeritritilo no eran mutágenos para 7 cepas de Salmonella typhimurium.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3228-99-7
Fórmula molecular C5H8Cl4
Peso molecular (g/mol) 209.92
Número MDL MFCD00000942
Clave InChI KPZGRMZPZLOPBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentaerythrityl tetrachloride, 1,3-dichloro-2,2-bis chloromethyl propane, tetrachloride, tetrakis chloromethyl methane, pentaerythritol tetrachloride, methane, tetrakis chloromethyl, propane, 1,3-dichloro-2,2-bis chloromethyl, ccris 4944, 2,2-bis chloromethyl-1,3-dichloropropane
PubChem CID 76700
Nombre IUPAC 1,3-Dicloro-2,2-bis(clorometilo)propano
SMILES ClCC(CCl)(CCl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentaerythrityl tetrachloride
Punto de fusión 94°C to 96°C
Punto de ebullición 110°C (12 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1698943
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.93
Porcentaje de pureza 97%