missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PENK Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11551553
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
11551553 50 μL 50 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11551553

Marca: Invitrogen™ PA130928

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

neuropeptide hormone; plays a role in the responses to stress and pain perception.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PENK
Aplicaciones Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.26 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% sodium azide
génica PENK
N.º de referencia del gen P04094, P22005
Alias de gen AI326464; ENK; enkephalin; enkephalin A; Leu-enkephalin; Met-enkephalin; Met-enkephalin-Arg-Gly-Leu; Met-enkephalin-Arg-Phe; Met-enkephalin-Arg-Ser-Leu; OGF; Opioid growth factor; PE; Penk; PENK(114-133); PENK(143-183); PENK(143-184); PENK(143-185); PENK(237-258); PENK(238-259); PENK(239-260); Penk1; Penk2; PENK-A; Penk-rs; PPA; preproenkephalin; preproenkephalin 1; preproenkephalin 2; proenkephalin; proenkephalin 1; proenkephalin 2; proenkephalin related sequence; proenkephalin-A; spermatogenic-specific proenkephalin; Synenkephalin
Símbolos de los genes PENK
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CSYSKEVPEMEKRYGGFMRF Conjugated to KLH.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18619, 29237
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.