Learn More
Melford Penicillin V Potassium Salt
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
Inhibitor of bacterial cell wall synthesis.
Inhibitor of bacterial cell wall synthesis. Active against gram positive and some gram negative bacteria. B-Lactamase sensitive.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Penicillin V Potassium Salt |
| CAS | 132-98-9 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | C16H17KN2O4S |