Learn More
MP Biomedicals™ Penicillin-Streptomycin (20,000 IU Pen/mL, 20,000 μg Strep/mL)
Código de producto. 16319855 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 16319855
Marca: MP Biomedicals™ 091670454
Antibióticos utilizados para prevenir la contaminación bacteriana de cultivos celulares.
  • Los antibióticos penicilina y estreptomicina se usan para impedir la contaminación bacteriana de los cultivos celulares debido a su eficaz acción combinada contra bacterias grampositivas y gramnegativas
  • Esta solución contiene de 17 000 a 21 000 unidades/ml de penicilina y de 18,0 a 23,0 mg/ml de estreptomicina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C
Espectro de antibióticos Evite la contaminación bacteriana de cultivos celulares, bacterias grampositivas y gramnegativas
Concentración 20 000 UI Pen/ml, 20 000 μg Strep/ml
Formulario Líquido
Tipo de producto Penicilina-estreptomicina
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Cantidad 500 mL