missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Penicillin-Streptomycin (100x), Sterile, MedChemExpress
Descripción
MCE Penicillin-Streptomycin (100x), Sterile is used to prevent bacterial contamination of cell culture due to their effective combined action against gram-positive and gram-negative bacteria.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Penicillin-Streptomycin (100x), Sterile |
| Forma física | Liquid |
| Color | Colorless |
| Cantidad | 100 mL |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Grado | Research |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?