missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Penicillin Antibody (Pen-9) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30167563
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30167563 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30167563

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP314083JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Penicillin Monoclonal antibody specifically detects Penicillin in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Penicillin
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon Pen-9
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Ampicillin, Benzylpenicillin, dicloxacillin, flucloxacillin, methicillin, PCN, Penicilin, Penicillin G, Phenoxymethylpenicillin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Penicilloyl-transferrin conjugate
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.