Learn More
3M™ Carcasas de recambio PELTOR™ SportTac™
Descripción
- Carcasas de recambio con ajuste de clip para protectores auditivos 3M™ PELTOR™ SportTac™
- Las carcasas intercambiables facilitan el cambio de color.
- Un par por pack
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Tipo de producto | Rígidas |
| Para utilizar con (equipo) | Protectores auditivos PELTOR™ SportTac™ |
| Incluye | Un par |